Learn More
Cole-Parmer™ Fascette serracavi in polipropilene
Keep items bundled during autoclaving with these ties. Cole-Parmer™ Polypropylene Cable Ties are ideal for tubing bundles.
Marca: Cole-Parmer™ 06830-85
162.11 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Keep items bundled during autoclaving with these ties. Cole-Parmer™ Polypropylene Cable Ties are ideal for tubing bundles.
- Polypropylene (PP) cable ties resist a number of chemicals
- UV-resistant
- Sold in packs of 1000
Specifica
Fascette serracavi | |
Bianco | |
Confezione da 1000 |
Polipropilene | |
10 cm | |
Ideale per fasci di tubi |