Learn More
Cole-Parmer™ Fascette serracavi in polipropilene
Keep items bundled during autoclaving with these ties. Cole-Parmer™ Polypropylene Cable Ties are ideal for tubing bundles.
197.00€ - 332.00€
Specifica
Tipo | Fascette serracavi |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Quantità | Confezione da 1000 |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per fasci di tubi |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11723391
|
Cole-Parmer™
06830-85 |
Bianco | 10 cm |
197.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11733391
|
Cole-Parmer™
06830-95 |
Black | 20 cm |
332.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Keep items bundled during autoclaving with these ties. Cole-Parmer™ Polypropylene Cable Ties are ideal for tubing bundles.
- Polypropylene (PP) cable ties resist a number of chemicals
- UV-resistant
- Sold in packs of 1000
Specifica
Fascette serracavi | |
Polipropilene | |
Confezione da 1000 | |
Ideale per fasci di tubi |