Learn More
Fisherbrand™ Provette da centrifuga in polipropilene
Graduazioni stampate nere, distanziate in modo uniforme per una migliore leggibilità senza tralasciare la precisione. Le provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ offrono un'elevata resistenza chimica e tolleranza alla RCF.
Marca: Fisherbrand™ 430046
125.92 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- L'ampia area di marcatura bianca rende facile l'etichettatura dei campioni
- Tutte le dimensioni e tutti i tipi sono disponibili con una chiusura a tenuta a pressione blu con un design a doppia filettatura che garantisce una tenuta perfetta
- La maggior parte dei tipi è disponibile anche con un tappo piatto standard
- Disponibili in rack o in buste
- I rack non sono disponibili separatamente
Specifica
95 kPa | |
50 ml | |
Centrifugazione | |
Non sterile | |
Provetta da centrifuga |
Blue | |
PP (polipropilene) | |
25/Sleeve; Case of 500 | |
Plug |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Fisherbrand Conical Centrifuge Tubes and Cell Strainers
Dimensione file: 251.5 kB
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette da centrifuga in polipropilene > Capacity: 50mL; Flat Top-Carton