Learn More
ratiolab™ Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap
Centrifuge tubes with either a conical or self-standing bottom, red screw cap and printed graduations.
Marca:  ratiolab™ 3300004
Codice prodotto. 10490280
  • 89.20€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Certified to be free from RNase, DNase, Endoxins, Pyrogens and ATP
  • Temperature Range: -80°C to +121°C
Specifica
Specifica
HDPE
Clear
Single-use
Tubes with Cap
10 Pk.
Not Autoclavable
115 mm
Flat
Yes
30 mm
Centrifuge Tube
Red
50 mL
Polypropylene
25 Tubes/Pk.
Non-sterile
Cylindrical
1.7 oz.
Screw Cap
No
Printed
11,000 x g
Titolo del prodotto
ratiolab™ Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap > Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap; Bottom Shape: Flat; Capacity (Metric): 50 mL; Diameter (Metric): 30 mm; Length (Metric): 115 mm