Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Marca: Corning™ 431123
254.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
- Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot
- Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap
- Sterile
- Nonpyrogenic
- 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Orange | |
500 mL | |
36 | |
Senza rack | |
Conico | |
Profilo conico | |
Ampia area bianca per marcatura | |
Provette per centrifuga con tappo in polietilene ad alta densità |
HDPE | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
6 | |
Sterile | |
16.9 oz. | |
Plug | |
Yes | |
6000 xG |
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP) > 500mL Conical bottom tube; Max RCF: 6000xG; High-density polyethylene cap; No rack