Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
250 mL
500 mL
RCF max:
12,000 x g
12000 xG
15500 xG
3000 xG
6000 xG
Tipo di chiusura:
CentriStar
Not Included
Plug
Unit Size:
pezzi 102
pezzi 36
pezzi 500
Description
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
- Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
- Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap.
- Sterile. RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
- 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore chiusura | Arancione |
| Diameter (English) Outside | 0.7 in. |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 50 |
| Show More |