Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Marca: Corning™ 430291
143.73 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
- Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
- Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap.
- Sterile. RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
- 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Orange | |
Trasparente | |
Sì | |
500 | |
Senza rack | |
Conico | |
1.69 oz. | |
Plug | |
29.1 mm | |
Provette per centrifuga con tappo in polietilene ad alta densità |
HDPE | |
1,2in. | |
50 mL | |
Polipropilene | |
25 | |
Sterile | |
114 mm | |
Profilo conico | |
Ampia area bianca per marcatura | |
Sì | |
15500 xG |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
25524057 | Certificato di qualità | 01/02/2025 | 430291 |
23524006 | Certificato di qualità | 24/01/2025 | 430291 |
23424009 | Certificato di qualità | 04/01/2025 | 430291 |
25624018 | Certificato di qualità | 01/01/2025 | 430291 |
19824041 | Certificato di qualità | 21/12/2024 | 430291 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning