Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10758961 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
250 mL
500 mL
RCF max:
12,000 x g
12000 xG
15500 xG
3000 xG
6000 xG
Tipo di chiusura:
CentriStar
Not Included
Plug
Dimensione della confezione:
pezzi 102
pezzi 36
pezzi 500
Codice prodotto. 10758961
Marca: Corning™ 430776
Edge
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
  • Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot
  • Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
  • 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Orange
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Monouso
Materiale Polipropilene
N. per custodia 102
N. per confezione 6
Imballaggio Senza rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 159 mm
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Forma del fondo Profilo conico
Tipo di chiusura Plug
Writing Area Ampia area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Graduated
Product Type Provette per centrifuga con tappo in polietilene ad alta densità
RCF max 6000 xG