Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3663675 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
250 mL
500 mL
RCF max:
12,000 x g
12000 xG
15500 xG
3000 xG
6000 xG
Tipo di chiusura:
CentriStar
Not Included
Plug
Dimensione della confezione:
pezzi 102
pezzi 36
pezzi 500
Codice prodotto. 11323785
Marca: Corning™ 431470
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
  • Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
  • Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap.
  • Sterile. RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
  • 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Diameter (English) Outside 0.7 in.
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
N. per custodia 500
N. per confezione 25
Imballaggio Bulk Packed, No Rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.507 oz.
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Not Included
Closure Included No
Writing Area Large White Marking Area
Diametro (sistema metrico) 17.5 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 12,000 x g