Learn More
Fisherbrand™ Triangular PTFE Stir Bars
Effective for dissolving solids and mixing sediments due to scraping-like action on the base of the container. Fisherbrand™ Triangular PTFE Stir Bars provides stable stirring action for flat-bottom containers.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore
- Sterilizzabili in autoclave
Specifica
PTFE | |
40 x 14 mm | |
Ancoretta | |
5/conf. | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Triangolare |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
14 mm | |
Bianco | |
14 mm | |
Sì | |
40 mm |