Learn More
Fisherbrand™ Triangular PTFE Stir Bars
Effective for dissolving solids and mixing sediments due to scraping-like action on the base of the container. Fisherbrand™ Triangular PTFE Stir Bars provides stable stirring action for flat-bottom containers.
28.24€ - 38.47€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Colore | White |
Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Forma | Triangle |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16275811
|
Fisherbrand™
|
40 x 14 mm |
28.24€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16285811
|
Fisherbrand™
|
50 x 12mm |
32.42€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16295811
|
Fisherbrand™
|
55 x 14mm |
38.47€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Particolarmente efficace per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore
- Autoclavabile
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Triangle |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |