Learn More
Fisherbrand™ Triangular PTFE Stir Bars
Effective for dissolving solids and mixing sediments due to scraping-like action on the base of the container. Fisherbrand™ Triangular PTFE Stir Bars provides stable stirring action for flat-bottom containers.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01400kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Particularly effective for dissolving solids and mixing sediments due to scraping-like action on the base of the container
- Autoclavable
Specifica
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
14mm | |
14mm | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Triangle |
55 x 14mm | |
Bianco | |
2/Pk. | |
Sì | |
55 mm |