Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Copolymer Lab Containers
Marca:  Cole-Parmer™ 06727-35
Codice prodotto. 15237299
  • 259.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
50 Pk.
Translucent
PPCO
152.4 mm
2000 mL
Lab Container
Single-use
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Polypropylene Copolymer Lab Containers > Capacity: 2000mL