Learn More
BRAND™ Provetta criogenica in polipropilene
Manufactured from polypropylene. BRAND™ Cryogenic Tubes with External Thread Screw Caps include a large frosted marking area with colored cap inserts to provide easy sample identification. Graduated, U-bottom shape with 12.5mm outer diameter. Sterile, RNase-, DNase-, DNA and endotoxin-free. Temperature stability to -196 °C, and autoclavable at 121 °C (2 bar).
Marca: BRAND™ 114830
335.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Designed for storage of biological material, such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gas phase of liquid nitrogen. WARNING: for research purpose only!
- PP, graduated, outer-Ø 12.5 mm, U-bottom.
- Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification.
- Temperature stability to -196 °C.
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3.
- γ-ray sterile and autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
- Vessels without a stand ring can be centrifuged up to RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cell Culture Quality: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
Specifica
DIN EN 285 | |
Cryogenic Storage Tube | |
1.2 mL | |
Polypropylene | |
Up to 1 mL | |
Yes | |
Polypropylene | |
41 mm |
12.5 mm | |
Autoclavable | |
Round (Self-standing) | |
External | |
Screw cap | |
Sterile | |
Yes | |
Screw Cap |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
230127363 | Certificato di analisi | 04/04/2025 | 114830 |