Learn More
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in polipropilene
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori a T cilindrici in polipropilene Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Marca:  Buerkle™ 8705-0008
7.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11826583
  • 10.05€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cylindrical cross angle hose connector
  • Polypropylene
  • Autoclavable to 121°C
  • Suitable for foodstuff
  • Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
Polypropylene
10/Pk.; 20/Scale
Cilindrico a T
135°C
Autoclavable
7 to 9 mm Hose
Up to 135°C Temperature-Resistant
Trasparente
T-Connector
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in polipropilene > For Diameter: 7 to 9mm