Learn More
Kartell™ Polypropylene Disposable Tubes
Made from polypropylene. Kartell™ Polypropylene Disposable Tubes are designed with a round or conical bottom without a rim for centrifugation use in the laboratory.
Marca: Kartell™ 8810800
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- CE and IVD certification
- Max. RCF: 3500xg
Specifica
CE IVD | |
Single-use | |
11.5 mm |
3 mL | |
Polypropylene | |
Centrifuge Tube |
Titolo del prodotto
Kartell™ Polypropylene Disposable Tubes >