Learn More
Kappes Systeme™ Scatola di trasporto Euro in polipropilene
Marca: Kappes Systeme™ 6475.00.4250
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Scatola di trasporto Euro | |
Blu | |
Macchine per conservazione e recupero, compatibili con pallet europei standard | |
1/Pk. | |
400 mm | |
220 mm |
Polipropilene | |
Rectangular | |
Food Safe | |
400 x 300 x 220 mm | |
300 mm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Kappes Systeme™ Scatola di trasporto Euro in polipropilene