Learn More
Masterflex™ Adattatore Luer a gomito in polipropilene
Ensure process integrity with full material traceability. Cole-Parmer™ Polypropylene Luer Fittings are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
19.05€ - 57.85€
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
15257086
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-50
Fits Female luer x 1/16 in. hose barb
22.20€
pezzi 25
Spedizione stimata: 26-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15276468
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-12
Fits Female luer to 1/16 in. low-profile semi-rigid tubing barb Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15381452
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-54
Fits Female luer x 1/8 in. hose barb
22.20€
pezzi 25
Spedizione stimata: 26-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15196303
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-76
Fits Female luer x 1/4-28 UNF bottom sealing thread
32.10€
pezzi 25
Spedizione stimata: 26-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
14845571
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-02
Adatto per Luer femmina x adattatore tubo flessibile flangiato da 3/32 in.
19.05€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15194542
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-06
Adatto per Luer femmina per adattatore tubo flessibile flangiato da 5/32 in.
24.70€
pezzi 25
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15134786
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-22
Adatto per Luer femmina x adattatore Luer femmina
19.65€
pezzi 25
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
14860962
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-08
Ideale per svariate applicazioni, comprese le siringhe o i piccoli tubi
31.90€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13518820
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-84
Adatto per Luer maschio a Luer femmina
57.85€
pezzi 25
Spedizione stimata: 26-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16 in. to 1⁄4 in., with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • Meets USP Class VI specifications
  • Very good chemical resistance
  • Max temperature 190°F
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Adattatore Luer a gomito in polipropilene