Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per matracci in polipropilene
Questi esclusivi supporti sono perfetti per mantenere le fiasche a fondo sferico e conico in posizione verticale.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La parete interna è leggermente rastremata verso il fondo aperto; ciò consente di inserire fiasche di varie forme e dimensioni in un unico supporto
- La base larga mantiene stabili le fiasche
- Le scanalature laterali possono essere utilizzate come finestrelle di visualizzazione
- Stampato in plastica di polipropilene; resistente e facile da pulire
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Supporto, fiasca | |
Rosso | |
Polipropilene | |
121 °C |
Sì | |
Fiasca a fondo sferico da 10 ml | |
Confezione da 3 |