Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per matracci in polipropilene
Questi esclusivi supporti sono perfetti per mantenere le fiasche a fondo sferico e conico in posizione verticale.
25.45€ - 48.73€
Specifica
Product Type | Supporto, fiasca |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Colore | Rosso |
Materiale | Polipropilene |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 121 °C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10406162
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2010 |
Fiasca a fondo sferico da 250 ml |
45.65€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11392184
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2012 |
Fiasca a fondo sferico da 500 ml |
48.73€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11352184
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2000 |
Fiasca a fondo sferico da 10 ml | N/A | ||||||
11362184
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2002 |
Fiasca a fondo sferico da 25 ml | N/A | ||||||
Descrizione
- La parete interna è leggermente rastremata verso il fondo aperto; ciò consente di inserire fiasche di varie forme e dimensioni in un unico supporto
- La base larga mantiene stabili le fiasche
- Le scanalature laterali possono essere utilizzate come finestrelle di visualizzazione
- Stampato in plastica di polipropilene; resistente e facile da pulire
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Supporto, fiasca | |
Rosso | |
121 °C |
Sì | |
Polipropilene |