Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per matracci in polipropilene
Questi esclusivi supporti sono perfetti per mantenere le fiasche a fondo sferico e conico in posizione verticale.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2002
Codice prodotto. 11362184
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • La parete interna è leggermente rastremata verso il fondo aperto; ciò consente di inserire fiasche di varie forme e dimensioni in un unico supporto
  • La base larga mantiene stabili le fiasche
  • Le scanalature laterali possono essere utilizzate come finestrelle di visualizzazione
  • Stampato in plastica di polipropilene; resistente e facile da pulire
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
Supporto, fiasca
Rosso
Polipropilene
121 °C
Fiasca a fondo sferico da 25 ml
Confezione da 3