Learn More
Buerkle™ Connettori dritti in polipropilene con ugelli conici
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori dritti in polipropilene con ugelli conici Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Marca:  Buerkle™ 8700-0406
7.68 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10249391
  • 10.40€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cylindrical straight hose connector with conical nozzles
  • Polipropilene
  • °
  • Adatto per alimenti
  • Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
Polipropilene
10/Pk.; 10/Scale
White
Sì
3 to 5 mm Hose
Diritto
Connettore per tubazioni flessibili
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Connettori dritti in polipropilene con ugelli conici > For Diameter: 3 to 5mm