Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli cilindrici
Safeguard a flexible and safe connection for demanding applications with these connectors. ™
Marca: Buerkle™ 8701-0006
4.05 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Disponibilità di numerosi formati
- Polipropilene
- °
- Sterilizzabile
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Diritto | |
135°C |
Sì | |
5 to 7 mm Hose | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Trasparente | |
Connettore per tubazioni flessibili |