Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 815401
13.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
1.501 mm | |
-40°C to 120°C | |
Global |
PIC E010-250x250-PP-CRD/1 | |
1 Ea. | |
250 mm | |
250 mm | |
Square | |
White on Green |