Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Sign compliant to ISO 7010.
5.90€ - 19.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15694317
|
Brady™
815398 |
100 mm | 100 mm |
5.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15604327
|
Brady™
815399 |
148 mm | 148 mm |
9.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15614327
|
Brady™
815401 |
250 mm | 250 mm |
14.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15624327
|
Brady™
815403 |
315 mm | 315 mm |
14.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15634327
|
Brady™
815404 |
400 mm | 400 mm |
19.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Square | |
White on Green |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |