Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Eyewash station
Sign compliant to ISO 7010.
5.90€ - 14.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15614337
|
Brady™
815557 |
100 mm | 100 mm |
5.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15624337
|
Brady™
815558 |
148 mm | 148 mm |
9.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15644337
|
Brady™
815562 |
315 mm | 315 mm |
14.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Square | |
White on Green |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |
Titolo del prodotto
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Eyewash station