Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 822300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
315 mm | |
1.501 mm | |
Round | |
Black on White |
PIC P004-Dia 315-PP-CRD/1 | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |