Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Sign compliant to ISO 7010.
7.35€ - 33.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15694587
|
Brady™
822298 |
100 mm |
7.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15614597
|
Brady™
822300 |
315 mm |
33.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Round | |
Black on White |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |