Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Liquid Funnels
These liquid funnels are designed for long life and can be cleaned and re-used.
Marca: Sampling Systems™ 8022P-200
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Crevice-free
- Chemically resistant
- Available in two different top diameters, 100 and 200mm
Specifica
200mm | |
25mm | |
Polypropylene | |
Natural |
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ Polypropylene Liquid Funnels > Top diameter: 200mm