Learn More
Brand™ Low Form Polypropylene Graduated Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Scale:
Blue Printed Scale
Embossed Scale
Descrizione
- With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
- Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
Specifica
Specifica
Colore | High clarity |
Diametro (sistema metrico) esterno | 120 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | Polypropylene |
Height (Metric) Outer | 147 mm |
Incrementi | 100 mL |
Quantità | 6/Pk. |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Vedi altri risultati |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Brand™ Low Form Polypropylene Graduated Beakers >