Learn More
Ark Plas Products™ Tappo Luer in polipropilene
Use these luers with a wide variety of medical and laboratory instruments. Ark Plas Products™ Polypropylene Luer Plugs feature conical tapers molded to ISO 594-1 and ISO 594-2 Standards for 6% luer tapers to ensure compatibility with all other luers molded to the same standard.
41.25€ - 50.75€
Specifica
Materiale Polypropylene
Min. Operating Temperature (Metric) Da –17 a 135 °C
Quantità confezione 25 Pack
Colore Natural
Max. Operating Temperature (Metric) Da –17 a 135 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11761976
Vedere i documenti
Ark Plas Products™
LPC14-PP0
Tappo Luer in polipropilene
41.25€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11712625
Vedere i documenti
Ark Plas Products™
LPA31-PP0
Tappo Luer in polipropilene
50.75€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11851120
Vedere i documenti
Ark Plas Products™
LPA63-PP0
Tappo Luer in polipropilene
42.35€
pezzi 25
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Natural polypropylene luer plugs
  • Feature barbs designed with no parting line for reliable, leak-free use with a broad variety of medical and laboratory instruments, including syringetips and needles or stopcocks and needles
  • Molded in virgin, lot-traceable material
  • Ark-Plas Luer fittings include a large selection of both male and female luers available in locking or slip tip variances, as well as locking rings, bulkhead luers for panel mounting, threaded luers, adapters and plugs
Specifica
Specifica
Polypropylene
25 Pack
Da –17 a 135 °C
Da –17 a 135 °C
Natural
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ark Plas Products™ Tappo Luer in polipropilene