Learn More
Ark Plas Products™ Luer maschi in polipropilene con anello di sicurezza
Use these luers with a wide variety of medical and laboratory instruments. Ark Plas Products™ Polypropylene Luer Plugs feature conical tapers molded to ISO 594-1 and ISO 594-2 Standards for 6% luer tapers to ensure compatibility with all other luers molded to the same standard.
75.05€ - 79.64€
Specifica
Certificazione/Conformità | Standard ISO 594-1 e 594-2, conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | Flexible tubing or threaded ports |
Min. Operating Temperature (Metric) | −17°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11841090
|
Ark Plas Products™
LAX26-PP0 |
Flangia da 1/8 in. |
79.64€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11891060
|
Ark Plas Products™
LAX70-PP0 |
Flangia da 1/16 in. |
77.15€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11741996
|
Ark Plas Products™
LAX87-PP0 |
Flangia da 3/16 in. |
75.05€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11871070
|
Ark Plas Products™
LAX22-PP0 |
Flangia da 3/32 in. |
75.05€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Natural polypropylene luer plugs
- Feature barbs designed with no parting line for reliable, leak-free use with a broad variety of medical and laboratory instruments, including syringetips and needles or stopcocks and needles
- Molded in virgin, lot-traceable material
- Ark-Plas Luer fittings include a large selection of both male and female luers available in locking or slip tip variances, as well as locking rings, bulkhead luers for panel mounting, threaded luers, adapters and plugs
Specifica
Standard ISO 594-1 e 594-2, conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA | |
Polypropylene | |
−17°C | |
Natural | |
Luer maschio con anello di sicurezza |
Autoclavable | |
Flexible tubing or threaded ports | |
25/Pk. | |
135°C |
Titolo del prodotto
Ark Plas Products™ Luer maschi in polipropilene con anello di sicurezza