Learn More
Buerkle™ Misurino in polipropilene
Per raccogliere e misurare polveri e granuli. I misurini in polipropilene Buerkle™ sono calibrati per valutare accuratamente il volume sul bordo.
0.85€ - 10.25€
Specifica
Product Type | Misurino |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il riempimento e la misurazione di polveri e granuli |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11981491
|
Buerkle™
9614-0010 |
10 mL | 100 mm | 34 mm |
0.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10352243
|
Buerkle™
9614-0025 |
25 ml | 135 mm | 44 mm |
1.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10496441
|
Buerkle™
9614-0050 |
50 ml | 160 mm | 55 mm |
1.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10350782
|
Buerkle™
9614-0100 |
100 mL | 200 mm | 70 mm |
2.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10448521
|
Buerkle™
9614-0250 |
250 mL | 260 mm | 90 mm |
5.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10524132
|
Buerkle™
9614-0500 |
500 ml | 315 mm | 118 mm |
8.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10648052
|
Buerkle™
9614-1000 |
1000 mL | 385 mm | 134 mm |
10.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Paletta graduata universale per il riempimento e la misurazione di polveri e granuli. Per una misurazione esatta, riempire abbondantemente la paletta graduata, quindi eliminare il materiale in eccesso spianando il bordo superiore della paletta.- In polipropilene bianco
- Elevata resistenza chimica
- Volume calibrato quando piena fino all'orlo
Specifica
Misurino | |
Polipropilene | |
Bianco | |
Per il riempimento e la misurazione di polveri e granuli |