Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in rack codificati a colori. I rack per microprovette in polipropilene Fisherbrand™ possono contenere fino a 80 fiale con chiusura a vite per l’uso sul banco, il trasporto e la conservazione di campioni. I rack codificati a colori sono dotati di coordinate stampate e manici per facilitarne la gestione. Autoclavabili e congelabili.
41.25€ - 51.20€
Specifica
Product Type | Rack per microprovette |
---|---|
Chiusura inclusa | No |
Matrice | 5 x 16 |
Autoclavabile | Sì |
Capacità | Microprovette da 1.5 ml a 2 ml con disposizione 5 x 16 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11728084
|
Fisherbrand™
HS29025GF |
Colori assortiti |
51.20€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11968074
|
Fisherbrand™
HS29025BF |
Blu |
41.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11978074
|
Fisherbrand™
HS29025CF |
Verde |
45.14€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11720344
|
Fisherbrand™
HS29025AF |
Naturale |
43.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11908084
|
Fisherbrand™
HS29025FF |
Arancione |
43.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11988074
|
Fisherbrand™
HS29025DF |
Rosa |
43.40€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11918084
![]() |
Fisherbrand™
HS29025J |
Rosso |
48.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11998074
|
Fisherbrand™
HS29025EF |
Giallo |
43.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Description
Rack comune tipo raccoglitore di frazioni
- Per 80 microprovette con tappo a vite o fiale criogeniche in pozzetti con diametro di 1 mm
- Per provette da 1.5 a 2.0 ml disposte in modo compatto (serie da 5 x 16)
- Codifica a colori per identificare facilmente procedure di laboratorio specifiche o singoli operatori
- Coordinate stampate per una facile organizzazione e posizionamento
- Realizzato in robusto polipropilene con impugnature stampate per una facile manipolazione
- Autoclavabile, utilizzabile nei frigoriferi
Specifications
Rack per microprovette | |
5 x 16 | |
Microprovette da 1.5 ml a 2 ml con disposizione 5 x 16 | |
80 | |
None | |
Non-sterile | |
Provetta per microcentrifuga | |
Confezione da 5 | |
8.9 in. | |
2.6 in. | |
1.1 in. |
No | |
Sì | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
Sì | |
Ideale per la conservazione in congelatore | |
Confezione da 5 | |
225 mm | |
67 mm | |
28 mm | |
11 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.