Learn More
Brand™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene
Brand™ Microcentrifuge Tubes with Lid fit most common rotors and may be spun up to 30,000 RCF.
Marca:  Brand™ 780507
54.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10492281
  • 55.50€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free from flash, air bubbles and streaks
  • Uniform wall thickness for consistent, repeatable results
  • Caps for a tight, leak-free seal that is easy to open, even when wearing gloves
  • Simplify sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Chiusura di sicurezza dei coperchi
Clear
10000 xG
0.5 ml
Confezione da 1000
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto5126877 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number780507
Titolo del prodotto
Brand™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene > Capacity: 0.5mL