Learn More
Kartell™ Micropiastra in polistirene a 96 pozzetti
In polistirene, per garantire un'eccezionale resistenza e durata. Le micropiastre Kartell™ da 96 pozzetti, disponibili in diverse forme, rappresentano un'eccellente soluzione per le necessità relative alla microtitolazione da laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0262000
48.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10244091
  • 57.35€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from polystyrene for exceptional strength and durability. Kartell™ 96 Well Microplates, available in a variety of shapes, are an excellent solution for laboratory microtitration needs.
  • Aseptic and single wrapped to prevent contamination
  • Crystal clear polystyrene assists in preparation visibility
  • Polystyrene covers sold separately
  • CE marked
  • IVD approved
Specifica
Specifica
CE–IVD
8 x 12
Polistirene
Non-sterile
Piatto
Standard
Trasparente
96
370 ul
Confezione da 50