Learn More
Kartell™ Micropiastra in polistirene a 96 pozzetti
In polistirene, per garantire un'eccezionale resistenza e durata. Le micropiastre Kartell™ da 96 pozzetti, disponibili in diverse forme, rappresentano un'eccellente soluzione per le necessità relative alla microtitolazione da laboratorio.
55.95€ - 59.65€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polistirene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10244091
|
Kartell™
0262000 |
Piatto | Non-sterile |
55.95€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10071101
|
Kartell™
0262100 |
Round Bottom (U-well) | Non-sterile |
55.95€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12840923
|
Kartell™
02621/S |
Round Bottom (U-well) | Sterile |
59.65€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from polystyrene for exceptional strength and durability. Kartell™ 96 Well Microplates, available in a variety of shapes, are an excellent solution for laboratory microtitration needs.
- Confezionate singolarmente e asettiche per prevenire la contaminazione
- Il polistirene trasparente consente di vedere la preparazione
- Coperture di polistirene vendute separatamente
- Marchio CE
- Approvazione IVD
Specifica
Standard | |
Trasparente | |
96 |
8 x 12 | |
Polistirene |