Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 50 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 50 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere. In tre colori.
Marca:  Fisherbrand™ HS15996A
5.78 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11731486
  • 21.89€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Molded, rigid box securely holds slides in grooved slots
  • Durable ABS case with cork lining
  • Lining and slots are numbered to correspond to slide inventory sheet
  • Easily open case with hinged cover featuring a thumb latch
  • Stackable cases include feet for maximum stability
Specifica
Specifica
Slide Storage Box
Saliscendi
50 Microscope Slides (25 x 75 mm or 1 x 3 in.)
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici)
35 mm
8.2 in.
Plastica ABS con rivestimento in sughero
Sovrapponibile
86 mm
50
Blu
209 x 86 x 35 mm
1.4 in.
Foglio per l'inventario dei vetrini
209 mm
Rectangular
3.4 in.
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    24
    Hours
    21
    Minutes
    7
    Seconds
    57
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
  • Diversi produttori
    Up to 60% off
    Codice sconto24119
    Scade2025-04-30
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene > Colore: Blu