Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per PCR in polipropilene
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
48.90€ - 66.30€
Specifica
Product Type | Rack per PCR |
---|---|
Include | Coperchio incernierato, rimovibile |
Chiusura inclusa | Yes |
Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
Capacità | PCR Tubes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11958074
|
Fisherbrand™
|
Verde |
48.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11710344
|
Fisherbrand™
|
Colori assortiti (blu, verde, rosa, giallo e arancione), Green, Orange, Pink, Yellow |
66.30€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527593
|
Fisherbrand™
|
naturale |
54.95€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11948074
|
Fisherbrand™
|
Blu |
56.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
Il rack per provette perfetto per applicazioni di campionamento pre o post PCR™- Contiene provette singole da 0.2 ml o strisce di 8 o 12 provette
- I pozzetti sono identificati facilmente grazie ai numeri e alle lettere in rilievo
- In polipropilene robusto in colori assortiti
- Coperchio incernierato rimovibile piatto
- Autoclavabile e impilabile
- Lunghezza 130 mm x larghezza 98 mm x altezza 33 mm con pozzetti di diametro 5.2 mm
Specifica
Rack per PCR | |
Yes | |
PCR Tubes | |
Rectangular | |
Yes | |
5.2 mm |
Coperchio incernierato, rimovibile | |
Sterilizzabili in autoclave | |
Polipropilene | |
None | |
Non-sterile |