Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR twin.tec™
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
Marca: Eppendorf™ 0030128648
150.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
- Bordi rialzati dei pozzetti per una tenuta efficace e per ridurre il rischio di contaminazione incrociata
- Telaio in policarbonato eccezionalmente solido e resistente alla torsione
- Migliore tolleranza da pozzetto a pozzetto
- Angolo smussato e griglia alfanumerica di riferimento
- Certificate prive di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori PCR* rilevabili
Specifica
Standard | |
Sì | |
Eppendorf | |
Sì | |
PCR real time | |
Polipropilene/Policarbonato | |
Sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
Ideale per PCR real time quantitativa e compatibile con la maggior parte dei termociclatori | |
Sì |
8 x 12 | |
25 Pk. | |
Clear | |
PCR Microplate | |
Skirted | |
96 | |
150 μl | |
Sì | |
Confezione da 25 |