Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Panni specialisti Kimtech
Progettati per essere resistenti, a basso rilascio di fibre e totalmente privi di silicone. Per la pulizia di oli e grassi e per l'impiego ripetuto con solventi e detergenti chimici. Confezionati in polybag antispruzzo e idrorepellente.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 7622
265.45 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24309" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Assenza di silicone e basso rilascio di fibre
- Perfetti per la pulizia di oli e grassi, ma anche per l'impiego ripetuto con solventi e detergenti chimici
- I panni sono piegati due volte per assicurare la massima efficenza
- Confezionati in polybag antispruzzo e idrorepellente
Specifica
Salvietta per processo | |
380 mm | |
490 mm | |
Blu | |
Quarter Fold | |
1-ply |
15 in. | |
19.3 in. | |
Polipropilene | |
380 x 490 mm | |
Confezione da 420 | |
Non sterile |