Learn More
Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene Codice prodotto.: 11775453
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene
Codice prodotto. 11775453
Transparent
Click to view available options
Colore:
Bianco
Transparent
Codice prodotto. 11775453
Marca: Mutexil™ 3322050
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.
  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue
Specifica
Product Type Coprimaniche per uso generico
Materiale Polyethylene
Colore Transparent
Monouso
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Titolo del prodotto
Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene >