Learn More
Vitlab™ Spruzzatori in polipropilene
Ideali per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile. Gli spruzzatori in polipropilene VITLAB™ contengono un nebulizzatore con grilletto ad azionamento stabile e uniforme e un ugello spruzzatore regolabile.
Marca: Vitlab™ 53610
50.50 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- White polypropylene spray bottles
- Spray nozzle can be regulated from the finest mist (nebulizing) to a precise liquid jet
- Range: approx. 3 to 4 meters
Specifica
850 ml | |
Ideale per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile | |
Confezione da 5 | |
Sì | |
Spruzzatore | |
Vite |
Bianco | |
Polipropilene | |
Bianco | |
Non autoclavabile | |
Polipropilene |
For research purposes only