Learn More
Vitlab™ Spruzzatori in polipropilene
Ideali per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile. Gli spruzzatori in polipropilene VITLAB™ contengono un nebulizzatore con grilletto ad azionamento stabile e uniforme e un ugello spruzzatore regolabile.
19.15€ - 55.73€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile |
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | Confezione da 5 |
Colore chiusura | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10302611
|
Vitlab™
53510 |
400 ml | |||||||
12674970
|
Vitlab™
53510 |
400 ml |
46.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15252509
|
Vitlab™
53610 |
850 ml |
55.73€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Spruzzatori in polipropilene bianco
- Ugello di spruzzatura regolabile da nebulizzazione fine a getto di liquido preciso
- Raggio d'azione: da 3 a 4 metri circa
Specifica
Bianco | |
Polipropilene | |
Bianco | |
Not Autoclavable | |
Polipropilene |
Ideale per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile | |
Confezione da 5 | |
Sì | |
Spruzzatore | |
Vite |
For research purposes only