Learn More
VITLAB™ Tappo giunto standard in polipropilene
Seal bottles, test tubes, flasks, and other laboratory containers. VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper are available with a square or hexagonal cap in a variety of standard sizes. Made of durable, autoclavable polypropylene.
Marca:  VITLAB™ 91294
31.40 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17827830
  • 34.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
  • Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
  • Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
  • Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Specifica
Con tappo a manopola esagonale con interno rosso
NS 34/35
White, Red
Tappi a giunto standard
Confezione da 1
Autoclavable
Polipropilene
Hexagonal