Learn More
VITLAB™ Tappo giunto standard in polipropilene
Seal bottles, test tubes, flasks, and other laboratory containers. VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper are available with a square or hexagonal cap in a variety of standard sizes. Made of durable, autoclavable polypropylene.
0.80€ - 58.70€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17867820
|
VITLAB™
90694 |
NS 10/19 |
8.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10595981
|
VITLAB™
90794 |
NS 12/21 |
0.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17877820
|
VITLAB™
90794 |
NS 12/21 |
11.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17887820
|
VITLAB™
90894 |
NS 14/23 |
11.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17897820
|
VITLAB™
90994 |
NS 19/26 |
13.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17807830
|
VITLAB™
91094 |
NS 24/29 |
15.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17817830
|
VITLAB™
91194 |
NS 29/32 |
21.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10719261
|
VITLAB™
91294 |
NS 34/35 |
0.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17827830
|
VITLAB™
91294 |
NS 34/35 |
34.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17837830
|
VITLAB™
91394 |
NS 45/40 |
40.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17847830
|
VITLAB™
91494 |
NS 60/46 |
58.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10346381
|
VITLAB™
91194 |
NS 29/32 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10613842
|
VITLAB™
90994 |
NS 19/26 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10224031
|
VITLAB™
90694 |
NS 10/19 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10505991
|
VITLAB™
91094 |
NS 24/29 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10439772
|
VITLAB™
91394 |
NS 45/40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10396281
|
VITLAB™
90894 |
NS 14/23 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
- Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
- Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
- Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
- Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifications
Autoclavable | |
Polypropylene | |
1/Pk. |