Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di vetrini in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza i vetrini con custodie in polipropilene resistente. La scatola Fisherbrand™ da 100 vetrini in polipropilene conserva 100 vetrini di misura standard in una scatola sicura con coperchio incernierato e chiusura con fermo.
13.15€ - 14.50€
Specifica
Tipo | Scatola per conservazione |
---|---|
Capacità vetrino | 100 |
Sostegni dispositivo | 100 (25 x 75 mm and 1 x 3 in. Microscope Slides) |
Dimensioni (L x P x A) | 210 x 169 x 37 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini per microscopio da 25 x 75 mm e 1 x 3 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11791476
|
Fisherbrand™
HS15991CF |
Bianco |
13.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11781476
|
Fisherbrand™
HS15991BF |
Rosso |
14.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11771476
|
Fisherbrand™
HS15991AF |
Blu |
13.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- La scatola in polipropilene stampato contiene 100 vetrini in alloggiamenti sicuri
- Il coperchio incernierato si chiude ermeticamente mediante una chiusura con fermo
- Comprende un foglio per l'inventario dei vetrini per una facile identificazione
- Le custodie impilabili includono i piedini per la massima stabilità
- Custodie robuste prive di rivestimento
Specifica
Scatola per conservazione | |
100 (25 x 75 mm and 1 x 3 in. Microscope Slides) | |
Vetrini per microscopio da 25 x 75 mm e 1 x 3 in. | |
Scheda identificazione vetrini | |
Polipropilene | |
169 mm |
100 | |
210 x 169 x 37 mm | |
37 mm | |
210 mm | |
Confezione da 1 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di vetrini in polipropilene