Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati con diametri diversi in polipropilene
Designed with different inlet and outlet diameters.
Marca:  Kartell™ 0087800
Codice prodotto. 12513317
  • 164.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed with different inlet and outlet diameters.
  • Polypropylene
  • Inlet and out have different diameters
  • CE and IVD Certifications
  • Tapered Ends
Specifica
Specifica
CE and IVD
1.6 in.
Polypropylene
4, 6, 8, 12, 14, 16 mm
10 pieces
Straight Tapered Connectors
7.5 mm
0.15, 0.23, 0.31, 0.47, 0.55, 0.62 in.
1.6, 7.5 mm
1.6/7.5mm