Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Marca: Kartell™ 0056410
209.95 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.92400kg
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
Test Tube Rack | |
Red | |
Polypropylene | |
Se vuoto | |
Confezione da 5 | |
246 mm |
Autoclavable | |
Tubes (13 mm) | |
90 | |
Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici | |
90 | |
13 mm |