Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
220.00€ - 278.00€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Capacità | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Capacità | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15855527
![]() |
Kartell™
0056406 |
246 mm | Tubes (13 mm) | Yellow | 90 |
227.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15865527
![]() |
Kartell™
0056410 |
246 mm | Tubes (13 mm) | Red | 90 |
227.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15885527
|
Kartell™
0056506 |
246 mm | Tubes (16 mm) | Yellow | 60 |
254.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15907860
|
Kartell™
0056804 |
300 mm | Tubes (30 mm) | Blue | 24 |
278.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15875527
|
Kartell™
0056504 |
246 mm | Tubes (13 mm) | Blue | 60 |
221.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15895527
|
Kartell™
0056510 |
246 mm | Tubes (16 mm) | Red | 60 |
220.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15825537
|
Kartell™
0056704 |
295 mm | Tubes (25 mm) | Blue | 40 |
259.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15835537
|
Kartell™
0056706 |
295 mm | Tubes (25 mm) | Yellow | 40 |
259.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15845537
|
Kartell™
0056710 |
295 mm | Tubes (25 mm) | Red | 40 |
259.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
Test Tube Rack | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici |
Titolo del prodotto
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene